Stampa…
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471629-100G OR471629-25G OR471629-5G
APOSOR471629-100GEA 437 EUR
APOSOR471629-100G APOSOR471629-25G APOSOR471629-5G
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₁₅H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 267,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05738885
CAS Number: 3842-55-5