Stampa…
Monoethyl succinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471619-100G OR471619-500G
APOSOR471619-100GEA 116 EUR
APOSOR471619-100G APOSOR471619-500G
Monoethyl succinate 97%
Monoethyl succinate
Formula: C₆H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 248 °C
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,141 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053346
CAS Number: 1070-34-4