Stampa…
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 2-Propargyloxane, 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, Propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, 2-(2-Propynyloxy)tetrahydropyran
OR471618-100G OR471618-25G OR471618-5G
APOSOR471618-100GEA 132 EUR
APOSOR471618-100G APOSOR471618-25G APOSOR471618-5G
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,18 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006604
CAS Number: 6089-04-9
UN: 1993
ADR: 3,III