2-Amino-4-cyanopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471597-1G
OR471597-5G
APOSOR471597-1GEA
118
EUR
APOSOR471597-1G
APOSOR471597-5G
2-Amino-4-cyanopyrimidine
2-Amino-4-cyanopyrimidine
Formula:
C₅H₄N₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09834971 CAS Number: 36314-98-4 |