Stampa…
[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR471576-1G OR471576-5G
APOSOR471576-1GEA 611 EUR
APOSOR471576-1G APOSOR471576-5G
[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Peso molecolare: 184,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01693704
CAS Number: 138-92-1