Stampa…
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR471545-5G OR471545-25G
APOSOR471545-5GEA 104 EUR
APOSOR471545-5G APOSOR471545-25G
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Formula: C₁₆H₁₉N
Punto di ebollizione: 98 °C/0,3mmHg
Densità: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243087
CAS Number: 56210-72-1