Stampa…
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR471529-1G OR471529-5G
APOSOR471529-1GEA 256 EUR
APOSOR471529-1G APOSOR471529-5G
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495892
CAS Number: 444574-75-8