Stampa…
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR471510-1G OR471510-250MG OR471510-100MG
APOSOR471510-1GEA 152 EUR
APOSOR471510-1G APOSOR471510-250MG APOSOR471510-100MG
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₂Cl₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109463
CAS Number: 938443-20-0