2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₅H₂₂ClN₃O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22199258 CAS Number: 1350918-95-4 |