Stampa…
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-Nitrouracil-6-carboxylate
OR471501-1G OR471501-5G
APOSOR471501-1GEA 184 EUR
APOSOR471501-1G APOSOR471501-5G
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₆H₅N₃O₆
Peso molecolare: 215,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01346736
CAS Number: 6311-73-5