Stampa…
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Fornitore: Apollo Scientific
OR471493-1G OR471493-5G
APOSOR471493-1GEA 123 EUR
APOSOR471493-1G APOSOR471493-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Formula: C₂₅H₁₆Br₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19688472
CAS Number: 105309-59-9