Stampa…
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Tosylbenzaldehyde
OR471485-1G OR471485-5G
APOSOR471485-1GEA 306 EUR
APOSOR471485-1G APOSOR471485-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₃S
Peso molecolare: 260,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03998747
CAS Number: 171503-27-8