Stampa…
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471387-1G OR471387-250MG
APOSOR471387-1GEA 734 EUR
APOSOR471387-1G APOSOR471387-250MG
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Peso molecolare: 221,639 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706446
CAS Number: 114935-92-1