Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR471383-5G
OR471383-1G
APOSOR471383-5GEA
1220
EUR
APOSOR471383-5G
APOSOR471383-1G
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Formula:
C₂₅H₁₆N₄O₈ Peso molecolare: 500,42 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12546931 CAS Number: 60532-62-9 |