Stampa…
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR471349-25G OR471349-5G
APOSOR471349-25GEA 690 EUR
APOSOR471349-25G APOSOR471349-5G
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Formula: C₆H₃ClN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014689
CAS Number: 606-21-3
UN: 3441
ADR: 6.1,II