2-Bromo-5-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄BrNO Punto di fusione: 133…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114184 CAS Number: 55717-45-8 |