Stampa…
1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1H-Indol-6-yl)methanamine, 6-(Aminomethyl)indole
OR471270-5G OR471270-1G OR471270-25G
APOSOR471270-5GEA 431 EUR
APOSOR471270-5G APOSOR471270-1G APOSOR471270-25G
1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213839
CAS Number: 3468-17-5