Stampa…
3-Bromo-5-formylpyridine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR4712-1G OR4712-25G OR4712-5G
APOSOR4712-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4712-1G APOSOR4712-25G APOSOR4712-5G
3-Bromo-5-formylpyridine 97+%
3-Bromo-5-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Peso molecolare: 186,01 g/mol
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265758
CAS Number: 113118-81-3