Stampa…
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-bromopyrazole
OR471180-1G OR471180-25G OR471180-5G
APOSOR471180-1GEA 69.8 EUR
APOSOR471180-1G APOSOR471180-25G APOSOR471180-5G
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C3H4BrN3
Peso molecolare: 161,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199259
CAS Number: 950739-21-6