Stampa…
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR471105-5G OR471105-1G
APOSOR471105-5GEA 804 EUR
APOSOR471105-5G APOSOR471105-1G
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Methyl-2,6-dinitrobenzoate
Formula: C₈H₆N₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18651712
CAS Number: 42087-82-1