Stampa…
Methyl-4-aminonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-aminonicotinate
OR4711-1G OR4711-5G
APOSOR4711-1GEA 55.3 EUR
APOSOR4711-1G APOSOR4711-5G
Methyl-4-aminonicotinate 98%
Methyl-4-aminonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955996
CAS Number: 16135-36-7