Stampa…
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR471068-5G OR471068-1G
APOSOR471068-5GEA 713 EUR
APOSOR471068-5G APOSOR471068-1G
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Formula: C₇H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075682
CAS Number: 5458-06-0