Stampa…
2,4,6-Triiodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR4709-25G OR4709-5G OR4709-100G
APOSOR4709-25GEA 144 EUR
APOSOR4709-25G APOSOR4709-5G APOSOR4709-100G
2,4,6-Triiodophenol
2,4,6-Triiodophenol
Formula: C₆H₃I₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002179
CAS Number: 609-23-4