Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR470834-5G
OR470834-1G
APOSOR470834-5GEA
538
EUR
APOSOR470834-5G
APOSOR470834-1G
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Ethyl-2,4-dioxo-4-(2-pyridinyl)butanoate
Formula:
C₁₁H₁₁NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08056636 CAS Number: 92288-93-2 |