Stampa…
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-2-(2-morpholinyl)acetic acid
OR470743-5G OR470743-1G
APOSOR470743-5GEA 698 EUR
APOSOR470743-5G APOSOR470743-1G
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Peso molecolare: 245,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114894
CAS Number: 766539-28-0