Stampa…
3-Methyladenine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
OR470734-10MG OR470734-5G
APOSOR470734-10MGEA 21.9 EUR
APOSOR470734-10MG APOSOR470734-5G
3-Methyladenine
3-Methyladenine
Formula: C₆H₇N₅
Peso molecolare: 149.16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010531
CAS Number: 5142-23-4