Stampa…
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Fornitore: Apollo Scientific
OR470593-5G OR470593-25G
APOSOR470593-5GEA 125 EUR
APOSOR470593-5G APOSOR470593-25G
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Formula: C₈H₈O₂
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041737
CAS Number: 137-18-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III