Stampa…
3',5'-Dibromoacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dibromophenyl)ethanone
OR470501-1G OR470501-5G
APOSOR470501-1GEA 59.7 EUR
APOSOR470501-1G APOSOR470501-5G
3',5'-Dibromoacetophenone
3',5'-Dibromoacetophenone
Formula: C₈H₆Br₂O
Peso molecolare: 277,9400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078665
CAS Number: 14401-73-1