Stampa…
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR470472-1G OR470472-250MG
APOSOR470472-1GEA 561 EUR
APOSOR470472-1G APOSOR470472-250MG
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772909
CAS Number: 40138-66-7