Stampa…
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Hydroxypyridazine-3-carboxamide
OR470417-1G OR470417-5G
APOSOR470417-1GEA 306 EUR
APOSOR470417-1G APOSOR470417-5G
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide
Formula: C₅H₅N₃O₂
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11643204
CAS Number: 60184-73-8