Stampa…
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR470414-1G OR470414-5G
APOSOR470414-1GEA 136 EUR
APOSOR470414-1G APOSOR470414-5G
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Formula: C₁₅H₂₇NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20491405
CAS Number: 946598-34-1