Stampa…
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470390-1G OR470390-5G
APOSOR470390-1GEA 397 EUR
APOSOR470390-1G APOSOR470390-5G
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410398
CAS Number: 887976-22-9