Stampa…
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-tert-Butoxybenzoic acid
OR470339-5G OR470339-1G
APOSOR470339-5GEA 1120 EUR
APOSOR470339-5G APOSOR470339-1G
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194.23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412397
CAS Number: 15360-02-8