Stampa…
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470302-1G OR470302-5G
APOSOR470302-1GEA 245 EUR
APOSOR470302-1G APOSOR470302-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08569890
CAS Number: 915923-66-9