Stampa…
Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylate
OR470213-1G OR470213-5G
APOSOR470213-1GEA 194 EUR
APOSOR470213-1G APOSOR470213-5G
Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Peso molecolare: 228,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05692943
CAS Number: 333985-78-7