Stampa…
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470210-25G OR470210-5G
APOSOR470210-25GEA 1540 EUR
APOSOR470210-25G APOSOR470210-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03830326
CAS Number: 702670-21-1