Stampa…
5-(2-Ethoxyphenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR470202-1G OR470202-5G
APOSOR470202-1GEA 397 EUR
APOSOR470202-1G APOSOR470202-5G
5-(2-Ethoxyphenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
5-(2-Ethoxyphenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506471
CAS Number: 1240134-93-3