Stampa…
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-3-(3,4-diethoxyphenyl)isoxazole
OR470200-1G OR470200-5G
APOSOR470200-1GEA 306 EUR
APOSOR470200-1G APOSOR470200-5G
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07382988
CAS Number: 501325-89-9