Stampa…
Methyl-4-iodsalicylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
OR4702-100G OR4702-25G OR4702-5G
APOSOR4702-100GEA 229 EUR
APOSOR4702-100G APOSOR4702-25G APOSOR4702-5G
Methyl-4-iodsalicylate 98%
Methyl-4-iodsalicylate
Formula: C₈H₇IO₃
Peso molecolare: 278,05 g/mol
Punto di fusione: 68…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797864
CAS Number: 18179-39-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III