5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR470199-1G
OR470199-5G
APOSOR470199-1GEA
306
EUR
APOSOR470199-1G
APOSOR470199-5G
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Formula:
C₉H₆Cl₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11156303 CAS Number: 1020997-14-1 |