Stampa…
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-3-(4-ethylphenyl)isoxazole
OR470198-1G OR470198-5G
APOSOR470198-1GEA 306 EUR
APOSOR470198-1G APOSOR470198-5G
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07382879
CAS Number: 1020955-20-7