Stampa…
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Fornitore: Apollo Scientific
OR470145-5G OR470145-1G
APOSOR470145-5GEA 578 EUR
APOSOR470145-5G APOSOR470145-1G
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Formula: C₅H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466577
CAS Number: 29917-12-2