Stampa…
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470104-1G OR470104-5G
APOSOR470104-1GEA 154 EUR
APOSOR470104-1G APOSOR470104-5G
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00642410
CAS Number: 25173-35-7