3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470103-1G
OR470103-5G
APOSOR470103-1GEA
306
EUR
APOSOR470103-1G
APOSOR470103-5G
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09803402 CAS Number: 916198-50-0 |