Stampa…
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470102-1G OR470102-5G
APOSOR470102-1GEA 306 EUR
APOSOR470102-1G APOSOR470102-5G
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09812167
CAS Number: 210962-57-5