Stampa…
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR470101-1G OR470101-5G
APOSOR470101-1GEA 184 EUR
APOSOR470101-1G APOSOR470101-5G
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₉ClO₃
Peso molecolare: 200,6190 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02295728
CAS Number: 7170-45-8