[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470100-1G
OR470100-5G
APOSOR470100-1GEA
194
EUR
APOSOR470100-1G
APOSOR470100-5G
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Formula:
C₉H₁₀O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233485 CAS Number: 15267-49-9 |