2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
[2-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
OR470099-1G
OR470099-5G
APOSOR470099-1GEA
215
EUR
APOSOR470099-1G
APOSOR470099-5G
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Formula:
C₉H₁₀O₃S Peso molecolare: 198,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09972274 CAS Number: 3395-40-2 |