Stampa…
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470097-1G OR470097-5G
APOSOR470097-1GEA 256 EUR
APOSOR470097-1G APOSOR470097-5G
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₉NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09045698
CAS Number: 6336-59-0