2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR470071-1G
OR470071-5G
APOSOR470071-1GEA
0
EUR
APOSOR470071-1G
APOSOR470071-5G
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₂ClNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03425732 CAS Number: 175153-55-6 |